Tisk…
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480465-1G OR480465-2G OR480465-5G
APOSOR480465-1GEA 8700 CZK
APOSOR480465-1G APOSOR480465-2G APOSOR480465-5G
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662702
CAS číslo: 500718-16-1