2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480461-1G
OR480461-2G
OR480461-5G
OR480461-100MG
OR480461-250MG
APOSOR480461-1GEA
29960
CZK
APOSOR480461-1G
APOSOR480461-2G
APOSOR480461-5G
APOSOR480461-100MG
APOSOR480461-250MG
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₈INO₂ MW: 277.059 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02662474 CAS číslo: 299167-68-3 |