Tisk…
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480455-1G OR480455-2G OR480455-5G
APOSOR480455-1GEA 4860 CZK
APOSOR480455-1G APOSOR480455-2G APOSOR480455-5G
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06653255
CAS číslo: 318270-09-6