Tisk…
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480453-1G OR480453-2G OR480453-5G
APOSOR480453-1GEA 4860 CZK
APOSOR480453-1G APOSOR480453-2G APOSOR480453-5G
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237.295 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662520
CAS číslo: 500695-52-3