Tisk…
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480452-1G OR480452-2G OR480452-5G
APOSOR480452-1GEA 4860 CZK
APOSOR480452-1G APOSOR480452-2G APOSOR480452-5G
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662470
CAS číslo: 299165-27-8