Tisk…
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480451-1G OR480451-2G OR480451-5G
APOSOR480451-1GEA 4860 CZK
APOSOR480451-1G APOSOR480451-2G APOSOR480451-5G
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662433
CAS číslo: 53091-63-7