Tisk…
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480448-1G OR480448-2G OR480448-5G
APOSOR480448-1GEA 4860 CZK
APOSOR480448-1G APOSOR480448-2G APOSOR480448-5G
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662405
CAS číslo: 7292-80-0