Tisk…
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480447-1G OR480447-5G
APOSOR480447-1GEA 4670 CZK
APOSOR480447-1G APOSOR480447-5G
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665360
CAS číslo: 299168-49-3