2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480444-1G
OR480444-2G
APOSOR480444-1GEA
4860
CZK
APOSOR480444-1G
APOSOR480444-2G
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02662391 CAS číslo: 318270-07-4 |