Isoquinoline-8-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR48040-1G
OR48040-500MG
APOSOR48040-1GEA
2830
CZK
APOSOR48040-1G
APOSOR48040-500MG
Isoquinoline-8-carbonitrile
Isoquinoline-8-carbonitrile
Vzorec:
C₁₀H₆N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699232 CAS číslo: 362606-11-9 |