(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR480363-1G
APOSOR480363-1GEA
5790
CZK
APOSOR480363-1G
(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
Vzorec:
C₅H₁₀N₂O₃ MW: 146,145 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114468 CAS číslo: 7175-34-0 |