Tisk…
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480292-10G OR480292-1G OR480292-5G
APOSOR480292-10GEA 29100 CZK
APOSOR480292-10G APOSOR480292-1G APOSOR480292-5G
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
Bod tání: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04035522
CAS číslo: 111628-39-8