Tisk…
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480289-1G OR480289-250MG OR480289-500MG
APOSOR480289-1GEA 13260 CZK
APOSOR480289-1G APOSOR480289-250MG APOSOR480289-500MG
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₃H₁₅BrO₂
MW: 283.161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22683245
CAS číslo: 1375008-15-3