Tisk…
4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480288-1G OR480288-500MG
APOSOR480288-1GEA 10620 CZK
APOSOR480288-1G APOSOR480288-500MG
4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
4-Amino-3-hydroxypiperidine
Vzorec: C₅H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22533520
CAS číslo: 1391004-19-5