Tisk…
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480284-1G OR480284-250MG OR480284-5G
APOSOR480284-1GEA 12900 CZK
APOSOR480284-1G APOSOR480284-250MG APOSOR480284-5G
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,005 g/mol
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21604745
CAS číslo: 68240-43-7