Tisk…
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480282-1G OR480282-250MG OR480282-500MG
APOSOR480282-1GEA 19870 CZK
APOSOR480282-1G APOSOR480282-250MG APOSOR480282-500MG
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine
Vzorec: C₆H₁₁N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20491525
CAS číslo: 1328640-82-9