Tisk…
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480279-1G OR480279-250MG OR480279-500MG
APOSOR480279-1GEA 6680 CZK
APOSOR480279-1G APOSOR480279-250MG APOSOR480279-500MG
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole
Vzorec: C₉H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12973810
CAS číslo: 90858-86-9