Tisk…
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480278-100MG OR480278-1G OR480278-500MG
APOSOR480278-100MGEA 4340 CZK
APOSOR480278-100MG APOSOR480278-1G APOSOR480278-500MG
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₉ClO₃S
MW: 256,705 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12402643
CAS číslo: 56875-59-3