Tisk…
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480277-10G OR480277-1G OR480277-5G
APOSOR480277-10GEA 36370 CZK
APOSOR480277-10G APOSOR480277-1G APOSOR480277-5G
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide
Vzorec: C₅H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198439
CAS číslo: 1123169-27-6