Tisk…
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,6R)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR480275-250MG OR480275-500MG
APOSOR480275-250MGEA 8300 CZK
APOSOR480275-250MG APOSOR480275-500MG
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11973747
CAS číslo: 574007-62-8