Tisk…
(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480273-10G OR480273-1G OR480273-5G
APOSOR480273-10GEA 32140 CZK
APOSOR480273-10G APOSOR480273-1G APOSOR480273-5G
(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol 97%
(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol
Vzorec: C₇H₈ClNO
MW: 157.598 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847244
CAS číslo: 689259-06-1