Tisk…
2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480272-1G OR480272-250MG OR480272-500MG
APOSOR480272-1GEA 2620 CZK
APOSOR480272-1G APOSOR480272-250MG APOSOR480272-500MG
2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
2-Bromo-5-isopropylthiazole
Vzorec: C₆H₈BrNS
MW: 206.103 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12033480
CAS číslo: 1159817-16-9