Tisk…
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480267-1G OR480267-250MG OR480267-500MG
APOSOR480267-1GEA 24600 CZK
APOSOR480267-1G APOSOR480267-250MG APOSOR480267-500MG
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₃·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110198
CAS číslo: 175671-49-5