8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480263-100MG
OR480263-1G
OR480263-250MG
APOSOR480263-100MGEA
4670
CZK
APOSOR480263-100MG
APOSOR480263-1G
APOSOR480263-250MG
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO MW: 163,216 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042690 CAS číslo: 34146-68-4 |