Tisk…
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480256-250MG OR480256-500MG
APOSOR480256-250MGEA 21560 CZK
APOSOR480256-250MG APOSOR480256-500MG
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832514
CAS číslo: 71845-14-2