Tisk…
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480240-1G OR480240-250MG
APOSOR480240-1GEA 13230 CZK
APOSOR480240-1G APOSOR480240-250MG
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Vzorec: C₁₀H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06661359
CAS číslo: 700-91-4