Tisk…
3-(1-Methylpyrazol-3-yl)propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480239-1G OR480239-250MG OR480239-500MG
APOSOR480239-1GEA 26520 CZK
APOSOR480239-1G APOSOR480239-250MG APOSOR480239-500MG
3-(1-Methylpyrazol-3-yl)propanoic acid 95%
3-(1-Methylpyrazol-3-yl)propanoic acid
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808504
CAS číslo: 1006440-24-9