2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480235-1G
OR480235-250MG
APOSOR480235-1GEA
10820
CZK
APOSOR480235-1G
APOSOR480235-250MG
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₅H₅NO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06738689 CAS číslo: 885273-42-7 |