Tisk…
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480228-1G OR480228-250MG OR480228-500MG
APOSOR480228-1GEA 9960 CZK
APOSOR480228-1G APOSOR480228-250MG APOSOR480228-500MG
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,235 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03761321
CAS číslo: 898052-17-0