Tisk…
2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480216-10G OR480216-1G OR480216-5G
APOSOR480216-10GEA 20540 CZK
APOSOR480216-10G APOSOR480216-1G APOSOR480216-5G
2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine 97%
2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine
Vzorec: C₁₃H₁₁N₃
MW: 209,247 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01033240
CAS číslo: 3999-29-9