Tisk…
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-one
OR480208-1G OR480208-25G OR480208-5G
APOSOR480208-1GEA 6320 CZK
APOSOR480208-1G APOSOR480208-25G APOSOR480208-5G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234684
CAS číslo: 5554-54-1