Tisk…
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2R)-2-Amino-3-(methylsulphinyl)propanoic acid
OR480202-1G OR480202-500MG OR480202-5G
APOSOR480202-1GEA 834 CZK
APOSOR480202-1G APOSOR480202-500MG APOSOR480202-5G
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Vzorec: C₄H₉NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152132
CAS číslo: 6853-87-8