Tisk…
4-Methylmandelic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydroxy(4-methylphenyl)acetic acid, 4-[Carboxy(hydroxy)methyl]toluene
OR4793-500MG
APOSOR4793-500MGEA 0 CZK
APOSOR4793-500MG
4-Methylmandelic acid
4-Methylmandelic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00961860
CAS číslo: 18584-20-8