Tisk…
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR47921-100MG OR47921-1G OR47921-250MG
APOSOR47921-100MGEA 3060 CZK
APOSOR47921-100MG APOSOR47921-1G APOSOR47921-250MG
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Vzorec: C₇H₆ClN₃
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09802146
CAS číslo: 93824-72-7