2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR47920-100MG
OR47920-1G
OR47920-250MG
APOSOR47920-100MGEA
8600
CZK
APOSOR47920-100MG
APOSOR47920-1G
APOSOR47920-250MG
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
Vzorec:
C₇H₁₂N₄ MW: 152,197 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16817413 CAS číslo: 1251925-31-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)