Tisk…
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR47916-10G OR47916-1G OR47916-250MG
APOSOR47916-10GEA 13890 CZK
APOSOR47916-10G APOSOR47916-1G APOSOR47916-250MG
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,215 g/mol
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435859
CAS číslo: 230618-24-3