2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Bromo-5-chloro-4(hydroxymethyl)pyridine
OR47898-1G
OR47898-5G
APOSOR47898-1GEA
9100
CZK
APOSOR47898-1G
APOSOR47898-5G
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₅BrClNO MW: 222,467 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16606985 CAS číslo: 1227599-15-6 |