Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR47897-1G OR47897-5G
APOSOR47897-1GEA 2410 CZK
APOSOR47897-1G APOSOR47897-5G
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂BrClIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16295248
CAS číslo: 1061357-88-7