Tisk…
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR47896-1G OR47896-250MG OR47896-5G
APOSOR47896-1GEA 5390 CZK
APOSOR47896-1G APOSOR47896-250MG APOSOR47896-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₃BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907898
CAS číslo: 921630-14-0