Tisk…
4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR47860-1G OR47860-5G
APOSOR47860-1GEA 6620 CZK
APOSOR47860-1G APOSOR47860-5G
4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-2-cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24039083
CAS číslo: 1369820-01-8