Tisk…
3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR47858-1G
APOSOR47858-1GEA 2940 CZK
APOSOR47858-1G
3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
3-Amino-4-cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20640420
CAS číslo: 159847-71-9