Tisk…
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR47857-1G OR47857-250MG
APOSOR47857-1GEA 7250 CZK
APOSOR47857-1G APOSOR47857-250MG
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₃BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18917788
CAS číslo: 99376-83-7