Tisk…
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR47848-1G OR47848-250MG
APOSOR47848-1GEA 3480 CZK
APOSOR47848-1G APOSOR47848-250MG
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Vzorec: C₉H₈BrN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18489694
CAS číslo: 259750-15-7