Tisk…
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR47844-1G OR47844-250MG OR47844-5G
APOSOR47844-1GEA 14880 CZK
APOSOR47844-1G APOSOR47844-250MG APOSOR47844-5G
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Vzorec: C₉H₈BrNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD28399181
CAS číslo: 57807-35-9