Tisk…
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR47843-1G OR47843-250MG OR47843-5G
APOSOR47843-1GEA 16370 CZK
APOSOR47843-1G APOSOR47843-250MG APOSOR47843-5G
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₀BrN
MW: 212.086 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD21100011
CAS číslo: 1353854-83-7