Tisk…
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR47842-1G OR47842-250MG OR47842-5G
APOSOR47842-1GEA 14880 CZK
APOSOR47842-1G APOSOR47842-250MG APOSOR47842-5G
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Vzorec: C₉H₈BrNO₂
MW: 242.069 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD32264080
CAS číslo: 2387348-39-0