Tisk…
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR47841-1G OR47841-250MG OR47841-5G
APOSOR47841-1GEA 16370 CZK
APOSOR47841-1G APOSOR47841-250MG APOSOR47841-5G
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₀BrN
MW: 212.086 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD21099977
CAS číslo: 1353855-67-0