Tisk…
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR47838-1G OR47838-250MG
APOSOR47838-1GEA 744 CZK
APOSOR47838-1G APOSOR47838-250MG
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₅ClN₂O₃
MW: 270.712 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200407
CAS číslo: 13908-47-9