Tisk…
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-chloropicolinate, 3-Bromo-5-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR47837-1G OR47837-250MG
APOSOR47837-1GEA 5200 CZK
APOSOR47837-1G APOSOR47837-250MG
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698105
CAS číslo: 1214362-45-4