Tisk…
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-bromo-5-chloropyridine-3-carboxylate
OR47836-1G OR47836-250MG
APOSOR47836-1GEA 6220 CZK
APOSOR47836-1G APOSOR47836-250MG
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698098
CAS číslo: 78686-80-3